J.T.Baker® Plate Medio
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
43001-0102EA 1280 DKK
43001-0102 43001-0103 43001-0101
J.T.Baker® Plate Medio
Mikroplader Deepwell Mikroplader
PP, 96-brønds lagerplade med koniske brønde.
  • På grund af ns for J.T.Baker Plate Medio plader, kræves mindre end 50% stablingsplads
  • Alfanumerisk kode hjælper ved registrering og identifikation af enkelte prøver
  • Højere brøndkanter tillader lufttæt forsegling
  • Koniske brønde hjælper blanding af prøver
J.T.Baker® Plate Medio er perfekt udviklet for begrænset lagerplads (køleskab).