J.T.Baker®, plade 384
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
43004-0120EA 1360 DKK
43004-0120 43004-0200
J.T.Baker®, plade 384
Mikroplader Deepwell Mikroplader
Leveres i PP for automatiserede screenings- og lagersystemer.
  • Den alfanumeriske kode letter prøveidentifikation
  • Kvadratiske brønde for øget volumen
  • V-bund for høj genindvinding af prøve
  • Høj ramme (3 mm) for stabil og sikker stabling
J.T.Baker® Plate 384 er ideel til små prøvevolumener.