J.T.Baker®, plade 96
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
43001-0117EA 769 DKK
43001-0117 43001-0118 43001-0119 43001-0600
J.T.Baker®, plade 96
Mikroplader Deepwell Mikroplader
J.T.Baker® Plate 96 round well plates fremstillet af PS er ideelle til ELISA applikationer.
  • Alfanumerisk kode hjælper ved identifikation af prøver
  • Pladeform reducerer prøveoverførsel markant
  • Standarddimensioner (128×85 mm) sikrer kompatibilitet med de fleste laboratoriemaskiner