J.T.Baker®, Robotic Tips Type DX
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
49136-0000EA 385 DKK
49136-0000 49137-0000 49136-2000 49137-2000
J.T.Baker®, Robotic Tips Type DX
Pipettespidser
Velegnet til brug på Dynex DSX og DS2 instrumenter. Fås i ikke-ledende version, uden filter, i beholderstativ og i CE-IVD mærket version til klinisk diagnostiske applikationer.
  • 108 spidser i en optimeret container med låg
  • Specielt udviklet til brug med automatiserede prøvehåndteringssystemer
  • Højeste kvalitetsspecifikationer for kompatibilitet og renhed
  • Blå prøvespidser for visuel identifikation af spids
Validering af tips på instrumentet til specifikke applikationer er inden for brugerens ansvar.