J.T.Baker®, Robotic Tips Type OLA
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
49044-0000EA 948 DKK
49044-0000 49044-0100
J.T.Baker®, Robotic Tips Type OLA
Pipettespidser
Velegnet til brug på OLA 2500 og AutoMate 1250/2550 instrumenter. Fås i ledende version, med eller uden filter.
  • 140 spidser er forseglet i et optimeret stativ
  • Arbejdsvolumener på 20 til 1200 µl
The validation of the tips on the instrument for specific applications is within the responsibility of the user.