2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzoyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303440-1G
PC303440-5G
APOSPC303440-1GEA
1570
DKK
APOSPC303440-1G
APOSPC303440-5G
2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzoyl chloride
2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzoyl chloride
Formel:
C₈H₄ClF₃O Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
CAS-nummer:
1003709-50-9 |