(R)-3-(2-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR321522-1G OR321522-250MG
APOSOR321522-1GEA 8400 DKK
APOSOR321522-1G APOSOR321522-250MG
(R)-3-(2-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
(R)-3-(2-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₄BrN.ClH
Molekylvægt: 276.601 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 1336565-35-5