1-(2-Deoxy-2-fluoro-beta-D-arabinofuranosyl)cytosine hydrochloride (2’-FANA-C) ≥97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BIMN2025-1G BIMN2025-250MG BIMN2025-500MG
APOSBIMN2025-1GEA 10110 DKK
APOSBIMN2025-1G APOSBIMN2025-250MG APOSBIMN2025-500MG
1-(2-Deoxy-2-fluoro-beta-D-arabinofuranosyl)cytosine hydrochloride (2’-FANA-C) ≥97%
1-(2-Deoxy-2-fluoro-beta-D-arabinofuranosyl)cytosine hydrochloride (2’-FANA-C)