Bestatin ([S-(R*,S*)]-N-(3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucine)
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BIMI2138-100MG BIMI2138-10MG BIMI2138-50MG
APOSBIMI2138-100MGEA 3390 DKK
APOSBIMI2138-100MG APOSBIMI2138-10MG APOSBIMI2138-50MG
Bestatin ([S-(R*,S*)]-N-(3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucine)
Proteiner
  • Free base
  • GHS symbol and signal word: GHS07 and warning
  • Melting point: 245 °C