2-Chloro-N-(2-fluorophenyl)acetamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9999-1G PC9999-5G
APOSPC9999-1GEA 164 DKK
APOSPC9999-1G APOSPC9999-5G
2-Chloro-N-(2-fluorophenyl)acetamide
2-Chloro-N-(2-fluorophenyl)acetamide
Formel: C₈H₇ClFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00730970
CAS-nummer: 347-66-0