3-(3-Fluorophenyl)-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC9985-1G PC9985-250MG
APOSPC9985-1GEA 2130 DKK
APOSPC9985-1G APOSPC9985-250MG
3-(3-Fluorophenyl)-1H-pyrazole
3-(3-Fluorophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₇FN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01940431
CAS-nummer: 149739-61-7