2,2-Difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC9975-100G PC9975-25G
APOSPC9975-100GEA 1260 DKK
APOSPC9975-100G APOSPC9975-25G
2,2-Difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetic acid 98%
2,2-Difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetic acid
Methyl and trimethylsilyl esters also available.
Formel: C₂HF₃O₄S
Kogepunkt: 153 °C
Massefylde: 1.723 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01320807
CAS-nummer: 1717-59-5
UN nummer: 2927
ADR: 6.1+8 I