2-Methylsulphonyl-1-[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethanone 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-[(Methylsulphonyl)acetyl]-2-(trifluoromethyl)pyridine
PC9974-1G PC9974-250MG
APOSPC9974-1GEA 1920 DKK
APOSPC9974-1G APOSPC9974-250MG
2-Methylsulphonyl-1-[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethanone 95+%
2-Methylsulphonyl-1-[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethanone
Formel: C₉H₈F₃NO₃S
Smeltepunkt: 129…131 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01862655
CAS-nummer: 386704-14-9