2-Hydroxy-4-(trifluormethyl)pyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC9966-250MG PC9966-1G PC9966-5G PC9966-25G
APOSPC9966-250MGEA 0 DKK
APOSPC9966-250MG APOSPC9966-1G APOSPC9966-5G APOSPC9966-25G
2-Hydroxy-4-(trifluormethyl)pyridin
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄F₃NO
Smeltepunkt: 158…165 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00153195
CAS-nummer: 50650-59-4