5-(4-Fluorophenyl)isoxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9962-1G PC9962-25G PC9962-5G
APOSPC9962-1GEA 187 DKK
APOSPC9962-1G APOSPC9962-25G APOSPC9962-5G
5-(4-Fluorophenyl)isoxazole
5-(4-Fluorophenyl)isoxazole
Formel: C₉H₆FNO
Molekylvægt: 163.15 g/mol
Smeltepunkt: 53…56 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02183544
CAS-nummer: 138716-37-7