2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9958-100G PC9958-25G
APOSPC9958-100GEA 1960 DKK
APOSPC9958-100G APOSPC9958-25G
2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₅FO₃
Molekylvægt: 156.1112 g/mol
Smeltepunkt: 199…202 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01310985
CAS-nummer: 65145-13-3