3,5-Difluorbenzensulfonamid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9957-1G PC9957-5G PC9957-25G
APOSPC9957-1GEA 164 DKK
APOSPC9957-1G APOSPC9957-5G APOSPC9957-25G
3,5-Difluorbenzensulfonamid
3,5-Difluorbenzensulfonamid
Formel: C₆H₅F₂NO₂S
Smeltepunkt: 157…161 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02091379
CAS-nummer: 140480-89-3