2-Fluor-5-pyridinboronsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Fluoropyridine-3-boronic acid, 2-Fluoropyridine-5-boronic acid, 2-Fluoro-5-pyridylboronic acid, 2-Fluoro-5-pyridinylboronic acid, 6-Fluoro-3-pyridinylboronic acid
PC9955-25G PC9955-5G PC9955-100G
APOSPC9955-25GEA 458 DKK
APOSPC9955-25G APOSPC9955-5G APOSPC9955-100G
2-Fluor-5-pyridinboronsyre
2-Fluor-5-pyridinboronsyre
Formel: C₅H₅BFNO₂
Molekylvægt: 140.91 g/mol
Smeltepunkt: 177…178 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03411559
CAS-nummer: 351019-18-6