2,6-Difluorobenzhydrazide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,6-Difluorobenzohydrazide
PC9953-1G PC9953-10G
APOSPC9953-1GEA 436 DKK
APOSPC9953-1G APOSPC9953-10G
2,6-Difluorobenzhydrazide
2,6-Difluorobenzhydrazide
Formel: C₇H₆F₂N₂O
Smeltepunkt: 72…74 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00119406
CAS-nummer: 172935-91-0