2,5-Difluorobenzhydrazide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC9952-1G
PC9952-5G
APOSPC9952-1GEA
785
DKK
APOSPC9952-1G
APOSPC9952-5G
2,5-Difluorobenzhydrazide
2,5-Difluorobenzhydrazide
Formel:
C₇H₆F₂N₂O Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD02183537 CAS-nummer: 265644-03-9 |