3-Fluoro-4-nitrobenzonitrile 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9951-25G PC9951-100G PC9951-10G
APOSPC9951-25GEA 709 DKK
APOSPC9951-25G APOSPC9951-100G APOSPC9951-10G
3-Fluoro-4-nitrobenzonitrile 99%
3-Fluoro-4-nitrobenzonitrile
Formel: C₇H₃FN₂O₂
Smeltepunkt: 73…75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04973417
CAS-nummer: 218632-01-0