1-Brom-2-Fluor-3-nitrobenzen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromo-2-fluoronitrobenzene
PC9945-5G PC9945-100G PC9945-25G
APOSPC9945-5GEA 230 DKK
APOSPC9945-5G APOSPC9945-100G APOSPC9945-25G
1-Brom-2-Fluor-3-nitrobenzen 98%
1-Brom-2-Fluor-3-nitrobenzen
Formel: C₆H₃BrFNO₂
Smeltepunkt: 29…31 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05663754
CAS-nummer: 58534-94-4