Benzyl-4-fluorophenyl ketone 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-(4-Fluorophenyl)-2-phenylethanone
PC9944-100G
PC9944-25G
PC9944-5G
APOSPC9944-100GEA
4310
DKK
APOSPC9944-100G
APOSPC9944-25G
APOSPC9944-5G
Benzyl-4-fluorophenyl ketone 99%
Benzyl-4-fluorophenyl ketone
Formel:
C₁₄H₁₁FO Smeltepunkt: 83…84 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00017960 CAS-nummer: 347-84-2 |