2,6-Difluor-4-methoxybenzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC9939-10G PC9939-25G PC9939-100MG PC9939-5G
APOSPC9939-10GEA 721 DKK
APOSPC9939-10G APOSPC9939-25G APOSPC9939-100MG APOSPC9939-5G
2,6-Difluor-4-methoxybenzaldehyd 98%
2,6-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₆F₂O₂
Smeltepunkt: 73…77 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04114368
CAS-nummer: 256417-10-4