5-Chloro-6-fluoro-1H-indole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9933-1G PC9933-5G
APOSPC9933-1GEA 1640 DKK
APOSPC9933-1G APOSPC9933-5G
5-Chloro-6-fluoro-1H-indole 97%
5-Chloro-6-fluoro-1H-indole
Formel: C8H5ClFN
Smeltepunkt: 83 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01074495
CAS-nummer: 169674-57-1