1-(4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl)piperazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC9931-10G PC9931-1G PC9931-5G
APOSPC9931-10GEA 1810 DKK
APOSPC9931-10G APOSPC9931-1G APOSPC9931-5G
1-(4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl)piperazine
1-(4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl)piperazine
Formel: C₁₁H₁₂F₃N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 381242-61-1