3-Fluoro-4-methylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9930-1G PC9930-5G PC9930-10G
APOSPC9930-1GEA 164 DKK
APOSPC9930-1G APOSPC9930-5G APOSPC9930-10G
3-Fluoro-4-methylpyridine
3-Fluoro-4-methylpyridine
Formel: C₆H₆FN
Kogepunkt: 135,6 °C/748mmHg
Massefylde: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04114226
CAS-nummer: 399-88-2