5-Bromo-2,4-difluoroaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC9925-25G PC9925-5G
APOSPC9925-25GEA 327 DKK
APOSPC9925-25G APOSPC9925-5G
5-Bromo-2,4-difluoroaniline 98%
5-Bromo-2,4-difluoroaniline
Formel: C₆H₄BrF₂N
Molekylvægt: 208.0000 g/mol
Smeltepunkt: 25…29 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03426368
CAS-nummer: 452-92-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III