2-Fluor-3-trifluormethylpyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9924-25G PC9924-5G PC9924-100G
APOSPC9924-25GEA 600 DKK
APOSPC9924-25G APOSPC9924-5G APOSPC9924-100G
2-Fluor-3-trifluormethylpyridin 98%
2-Fluor-3-trifluormethylpyridin
Formel: C₆H₃F₄N
Molekylvægt: 165.09 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04973416
CAS-nummer: 65753-52-8