α-Brom-2-(difluormethoxy)toluen 98%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

Synonymer: o-(Difluoromethoxy)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2-(difluoromethoxy)benzene, 2-(Difluoromethoxy)benzyl bromide

PC9921-100G PC9921-25G PC9921-5G
APOSPC9921-100GEA 2980 DKK
APOSPC9921-100G APOSPC9921-25G APOSPC9921-5G
α-Brom-2-(difluormethoxy)toluen 98%
α-Brom-2-(difluormethoxy)toluen
Formel: C₈H₇BrF₂O
Molekylvægt: 237.04 g/mol
Kogepunkt: 222 °C
Smeltepunkt: 13
Massefylde: 1.555 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 108 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00190103
CAS-nummer: 85684-64-6
UN nummer: 3265
ADR: 8 II

Bestil nu

Specifikationer

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR