1,2-Dibromo-3-fluorobenzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9919-1G PC9919-25G PC9919-5G
APOSPC9919-1GEA 218 DKK
APOSPC9919-1G APOSPC9919-25G APOSPC9919-5G
1,2-Dibromo-3-fluorobenzene 98%
1,2-Dibromo-3-fluorobenzene
Formel: C₆H₃Br₂F
Smeltepunkt: 15…20 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368789
CAS-nummer: 811711-33-8