1-Brom-3-Fluor-2-nitrobenzen 99%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

Synonymer: 2-Bromo-6-fluoronitrobenzene

PC9918-25G PC9918-5G PC9918-100G
APOSPC9918-25GEA 698 DKK
APOSPC9918-25G APOSPC9918-5G APOSPC9918-100G
1-Brom-3-Fluor-2-nitrobenzen 99%
1-Brom-3-Fluor-2-nitrobenzen
Formel: C₆H₃BrFNO₂
Molekylvægt: 220 g/mol
Smeltepunkt: 36…37 °C
Flammepunkt: 87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368788
CAS-nummer: 886762-70-5

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR