4-Cyano-2-fluorobenzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Fluoro-4-formylbenzonitrile
PC9916-5G PC9916-1G PC9916-25G
APOSPC9916-5GEA 414 DKK
APOSPC9916-5G APOSPC9916-1G APOSPC9916-25G
4-Cyano-2-fluorobenzaldehyde 98%
4-Cyano-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₈H₄FNO
Smeltepunkt: 78…79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368786
CAS-nummer: 105942-10-7