3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9912-10G PC9912-1G PC9912-5G
APOSPC9912-10GEA 1750 DKK
APOSPC9912-10G APOSPC9912-1G APOSPC9912-5G
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₅F₃O₃
Smeltepunkt: 191…193 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368783
CAS-nummer: 328-69-8