3-Brom-4-Fluoranilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9908-5G PC9908-100G PC9908-25G
APOSPC9908-5GEA 110 DKK
APOSPC9908-5G APOSPC9908-100G APOSPC9908-25G
3-Brom-4-Fluoranilin 98%
3-Brom-4-Fluoranilin
Formel: C₆H₅BrFN
Molekylvægt: 190.01 g/mol
Kogepunkt: 124 °C/11mmHg
Smeltepunkt: 29…36 °C
Flammepunkt: 104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03788559
CAS-nummer: 656-64-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III