3-Fluor-4-hydroxybenzonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC9903-25G
PC9903-5G
APOSPC9903-25GEA
349
DKK
APOSPC9903-25G
APOSPC9903-5G
3-Fluor-4-hydroxybenzonitril
3-Fluor-4-hydroxybenzonitril
Formel:
C₇H₄FNO Molekylvægt: 137.11 g/mol Smeltepunkt: 132…133 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00215834 CAS-nummer: 405-04-9 UN nummer: 3439 ADR: 6.1 III |