2-Brom-6-Fluoranilin 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9902-100G PC9902-25G PC9902-5G PC9902-1KG
APOSPC9902-100GEA 985 DKK
APOSPC9902-100G APOSPC9902-25G APOSPC9902-5G APOSPC9902-1KG
2-Brom-6-Fluoranilin 99%
2-Brom-6-Fluoranilin
Formel: C₆H₅BrFN
Molekylvægt: 190.01 g/mol
Massefylde: 1.674 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01310982
CAS-nummer: 65896-11-9