Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9891-1G PC9891-25G PC9891-5G
APOSPC9891-1GEA 1350 DKK
APOSPC9891-1G APOSPC9891-25G APOSPC9891-5G
Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)amine 95%
Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)amine
Formel: C₆H₅F₁₀N
Molekylvægt: 281.1 g/mol
Kogepunkt: 101…103 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038263
CAS-nummer: 883498-76-8