2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane disodium salt 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9872-25G PC9872-5G
APOSPC9872-25GEA 3170 DKK
APOSPC9872-25G APOSPC9872-5G
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane disodium salt 97%
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane disodium salt
Formel: C₁₅H₈F₆Na₂O₂
Molekylvægt: 380.2 g/mol
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038262
CAS-nummer: 74938-83-3