4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9869-5G PC9869-1G PC9869-25G
APOSPC9869-5GEA 872 DKK
APOSPC9869-5G APOSPC9869-1G APOSPC9869-25G
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole 97%
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole
Formel: C₄H₃F₃N₂
Smeltepunkt: 148…151 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08458860
CAS-nummer: 33468-69-8