3-Brom-5-nitrobenzotrifluorid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC9862-100G PC9862-25G PC9862-250G PC9862-500G PC9862-1KG
APOSPC9862-100GEA 240 DKK
APOSPC9862-100G APOSPC9862-25G APOSPC9862-250G APOSPC9862-500G APOSPC9862-1KG
3-Brom-5-nitrobenzotrifluorid 97%
3-Brom-5-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₃BrF₃NO₂
Molekylvægt: 270.01 g/mol
MDL Number: MFCD03788719
CAS-nummer: 630125-49-4