2,6-Difluoro-4-nitrophenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC9845-1G PC9845-5G PC9845-25G
APOSPC9845-1GEA 240 DKK
APOSPC9845-1G APOSPC9845-5G APOSPC9845-25G
2,6-Difluoro-4-nitrophenol 98%
2,6-Difluoro-4-nitrophenol
Formel: C₆H₃F₂NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07366521
CAS-nummer: 658-07-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III