3,3-Difluoropyrrolidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,3-Difluoropyrrolidine HCl
PC9835-1G PC9835-250MG PC9835-5G
APOSPC9835-1GEA 186 DKK
APOSPC9835-1G APOSPC9835-250MG APOSPC9835-5G
3,3-Difluoropyrrolidine hydrochloride
3,3-Difluoropyrrolidine hydrochloride
Formel: C₄H₇F₂N
Molekylvægt: 143.56 g/mol
Smeltepunkt: 128…134 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03788948
CAS-nummer: 163457-23-6