2,2-Difluorpropionsyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9834-1G PC9834-25G PC9834-5G
APOSPC9834-1GEA 164 DKK
APOSPC9834-1G APOSPC9834-25G APOSPC9834-5G
2,2-Difluorpropionsyre 97%
2,2-Difluorpropionsyre
Formel: C₃H₄F₂O₂
Kogepunkt: 140…141 °C
Smeltepunkt: 36…45 °C
Flammepunkt: 65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03093764
CAS-nummer: 373-96-6