4-Nitro-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9833-1G PC9833-5G
APOSPC9833-1GEA 1090 DKK
APOSPC9833-1G APOSPC9833-5G
4-Nitro-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene
4-Nitro-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₈H₃F₆NO₂
Kogepunkt: 103…104 °C/18mmHg
Smeltepunkt: 23…25 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00728841
CAS-nummer: 1978-20-7