3,3-Difluoropiperidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9831-1G PC9831-5G
APOSPC9831-1GEA 676 DKK
APOSPC9831-1G APOSPC9831-5G
3,3-Difluoropiperidine hydrochloride
3,3-Difluoropiperidine hydrochloride
Formel: C5H10ClF2N
Smeltepunkt: 236…239 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03452800
CAS-nummer: 496807-97-7