2-Amino-3-Fluorbenzonitril 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9826-1G PC9826-25G PC9826-5G
APOSPC9826-1GEA 164 DKK
APOSPC9826-1G APOSPC9826-25G APOSPC9826-5G
2-Amino-3-Fluorbenzonitril 97%
2-Amino-3-Fluorbenzonitril
Formel: C₇H₅FN₂
Molekylvægt: 136.13 g/mol
Smeltepunkt: 79…80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368774
CAS-nummer: 115661-37-5