2-Amino-3-Fluorbenzonitril 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC9826-1G
PC9826-25G
PC9826-5G
APOSPC9826-1GEA
164
DKK
APOSPC9826-1G
APOSPC9826-25G
APOSPC9826-5G
2-Amino-3-Fluorbenzonitril 97%
2-Amino-3-Fluorbenzonitril
Formel:
C₇H₅FN₂ Smeltepunkt: 79…80 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD07368774 CAS-nummer: 115661-37-5 |