2-Quinolin-4-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9820-1G PC9820-5G PC9820-25G
APOSPC9820-1GEA 1220 DKK
APOSPC9820-1G APOSPC9820-5G APOSPC9820-25G
2-Quinolin-4-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
2-Quinolin-4-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Formel: C₁₈H₁₂F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04037911
CAS-nummer: 476472-22-7