2-Bromo-5'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-1-(5-fluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone, 5-Fluoro-2-hydroxyphenacyl bromide
PC9804-1G PC9804-5G PC9804-25G
APOSPC9804-1GEA 218 DKK
APOSPC9804-1G APOSPC9804-5G APOSPC9804-25G
2-Bromo-5'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone
2-Bromo-5'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Formel: C₈H₆BrFO₂
Smeltepunkt: 87…91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094564
CAS-nummer: 126581-65-5
UN nummer: 3335
ADR: 9,III